Learn More
Tork Centrefeed Dispenser, White and Turquoise
Codice prodotto. 31908324 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Wipes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
31908324 Wipes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908324 Fornitore Tork N. del fornitore 659000
Spedizione stimata: 03-12-2026
High capacity solution for professional environments where both hand and surface wiping is required.
  • Centrefeed dispenser swiftly improve hygiene levels with an easy-clean design.
  • Robust design that will withstand heavy usage.
  • One-handed operation and dispensing simplifies staff usage.
  • High capacity and fuss-free refilling promotes low mainenance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Centrefeed Roll System M2 Dispenser
Colore White, Blue
Alternate Part Number 7322540430387
Dimensioni (L x P x A) 257 x 239 x 372 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 239 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10.11 in.
Larghezza (sistema metrico) 257 mm
Altezza (sistema imperiale) 14.6 in.
Altezza (sistema metrico) 372 mm
Capacità Wipes
Materiale Plastic
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Open Top
Modello Centrefeed
Quantità 1