Learn More
Tork Tork Carta per asciugatura
Codice prodotto. 30243819 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
165 m
275 m
Dimensione della confezione:
6 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
30243819 165 m 6 rotoli
30243833 275 m 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30243819 Fornitore Tork N. del fornitore 130034
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tork Carta per asciugatura M2
  • Ideale per la pulizia dei vetri, non lascia pelucchi o strisce sulle superfici
  • Azionabile con una sola mano per la massima facilità di utilizzo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 180.45 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 165 m
Larghezza (sistema imperiale) 7.68 in.
Larghezza (sistema metrico) 19.5 cm
Materiale Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Colore White
Quantità confezione 6/Pk.
Strato 1-ply
Certifications/Compliance (Europe) FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001