Descrizione
- Ideale per la pulizia dei vetri, non lascia pelucchi o strisce sulle superfici
- Azionabile con una sola mano per la massima facilità di utilizzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Wiping Paper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 300.74 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 275 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8.46 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 21.5 cm |
| Materiale | Paper |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC Mix Virgin and Rec.fibre |
| Colore | White |
| Quantità confezione | 6/Pk. |
| Vedi altri risultati |