Learn More
Kartell™ Coppette Hitachi in polisitrene trasparente
Codice prodotto. 11393804
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
2.0 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11393804 0.5 ml pezzi 1000
11323814 2.0 mL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393804 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 02511004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.00€
    17.36€ / pezzi 1000
    Risparmia 0.64€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene trasparente per garantire la massima visibilità. Le coppette portacampioni Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ vengono utilizzati per l'analisi dei campioni.
  • A range of crystal clear polystyrene auto analyser cups with conical bases
  • Stand-alone construction
  • CE-IVD approved
Specifica
Quantità 1000/pk.
Capacità (sistema metrico) 0.5 ml
Colore Trasparente
Product Type Boccetta
Materiale Polistirene
Monouso Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per analizzatori Centrifichem™, Technicon™ e Beckman™
Altezza (sistema metrico) 24.5 mm