Learn More
IKA™ R 1355 Centrifugal Stirrer, 2-Bladed
Codice prodotto. 10231861 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
550 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10231861 550 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10231861 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0001132700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.94€
    279.00€ / pezzi 1
    Risparmia 20.94€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Overhead, two-bladed centrifugal stirring element for stirring in round, narrow-necked vessels at medium to high speeds.
  • Two-bladed
  • Blades open with increasing speed
  • For stirring in round vessels with narrow necks
  • Effect is similar to that of a 4-bladed propeller stirrer
  • Use at medium to high speeds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Model R 1355
Diametro ventola (sistema imperiale) 0.9/3.9 in.
Diametro (sistema imperiale) albero 0.3 in.
Diametro ventola (sistema metrico) 24/100 mm
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stirring in round, narrow-necked vessels at medium to high speeds
Lunghezza (sistema imperiale) 21.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 550 mm
Speed 800 rpm
Tipo Centrifugal Stirrer