Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5420
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16372288 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50/60Hz (EU)
230V/50–60Hz (EU)
Include:
con rotore a tenuta di aerosol FA-24x2
senza rotore
Modello:
Centrifuge 5420 (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5420, tastiera a membrana
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Include Modello Dimensione della confezione
16372288 230V/50–60Hz (EU) con rotore a tenuta di aerosol FA-24x2 Centrifuge 5420, tastiera a membrana Pezzo
16458520 230V/50–60Hz (EU) con rotore a tenuta di aerosol FA-24x2 Centrifuge 5420 (EU-IVD), tastiera a membrana 1 set
16488520 230V/50/60Hz (EU) senza rotore Centrifuge 5420 (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
16408530 230V/50–60Hz (EU) senza rotore Centrifuge 5420, tastiera a membrana Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16372288 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5420000113
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Il modello Eppendorf Centrifuge 5420 ha una capacità di 24 posti e un ingombro ridotto ed è destinato a essere impiegato per la purificazione degli acidi nucleici e le applicazioni di estrazione da gel.
Rotore standard per un massimo di 24 provette da 1,5 e da 2,0 mLCestelli e accessori per un massimo di 32 provette PCR da 0,2 mL o 4 strisce PCR da 8 postiAdattatori per provette da 0,2, 0,4 e 0,5 mL come pure BD Microtainer™ da 0,6 mL Coperchio soft-touch per una chiusura ergonomica con un ditoCoperchio con apertura automatica a fine ciclo per consentire un facile accesso ai campioni e impedirne il riscaldamentoRotori e coperchi rotore in alluminio anodizzato di alta qualitàPer una centrifugazione rapida, basta premere una volta il pulsante short-spin - non è necessario mantenere il tasto premuto durante il processoPannello operatore con tastiera facile da pulireIngombro particolarmente ridotto per risparmiare spazio prezioso sul banco del laboratorio: 24 × 35 × 22 cm / 9,4 × 13,8 × 8,7 in (L × P × A)Velocità max: 21,300 × g (15,060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Velocità max 15,060 rpm
RCF max 21,300 × g
Altezza (sistema imperiale) esterno 8.7 in
Altezza (sistema metrico) esterno 22 cm
Livello di rumorosità < 56 dB(A) con rotore FA-24x2
Temporizzatore da 10 s a 9:59 h, in funzionamento continuo
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 9.4 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 24 cm
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include con rotore a tenuta di aerosol FA-24x2
Specifiche di sicurezza Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids
Ventilato sì
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tipo di unità di controllo tastiera a membrana
Profondità (sistema imperiale) 13.8 in
Profondità (sistema metrico) 35 cm
Modello Centrifuge 5420, tastiera a membrana
Wattage 290 W
Refrigerato no
Standard EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale)
Frequenza 50 – 60 Hz
Tensione 230 V
Product Type Microcentrifuge
Tipo di display grande LCD brillante