Description
- Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una facile e sicura manipolazione
- Funzioni software uniche [come rampe di accelerazione e rallentamento regolabili, 3 pulsanti programma (solo Centrifuge 5425), funzione rapida senza la necessità di premere continuamente i tasti]
- Programma rotore ampliato (ad es. rotore da 5.0 mL, rotore basculante per strisce PCR)
- Design OptiBowl™ per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore
- Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
- Max. capacità del rotore: 10 provette da 5.0 mL
- Velocità max: 21,300 x g (15,060 rpm)
Spécification
Spécification
| Capacità | 24 x 1.5/2 mL |
| Velocità max | 15,060 rpm |
| RCF max | 21,300 x g |
| Display | LCD |
| Altezza (sistema imperiale) esterno | 9.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 24 cm |
| Livello di rumorosità | Average of 45 dB(A) in the first 12 minutes and < 51 dB(A) thereafter with Rotor FA-24x2 |
| Temporizzatore | 10 sec. to 9:59 hr., with continuous run function |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 9.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 24 cm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?