Descrizione
- Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una facile e sicura manipolazione
- Funzioni software uniche [come rampe di accelerazione e rallentamento regolabili, 3 pulsanti programma (solo Centrifuge 5425), funzione rapida senza la necessità di premere continuamente i tasti]
- Programma rotore ampliato (ad es. rotore da 5.0 mL, rotore basculante per strisce PCR)
- Design OptiBowl™ per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore
- Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
- Max. capacità del rotore: 10 provette da 5.0 mL
- Velocità max: 21,300 x g (15,060 rpm)
Specifica
Specifica
| Capacità | 24 x 1.5/2 mL |
| Velocità max | 15,060 rpm |
| RCF max | 21,300 x g |
| Display | LCD |
| Altezza (sistema imperiale) esterno | 9.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 24 cm |
| Livello di rumorosità | Average of 45 dB(A) in the first 12 minutes and < 51 dB(A) thereafter with Rotor FA-24x2 |
| Temporizzatore | 10 sec. to 9:59 hr., with continuous run function |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 9.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 24 cm |
| Vedi altri risultati |