Learn More
Beschreibung
- Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una facile e sicura manipolazione
- Funzioni software uniche (come rampe di accelerazione e rallentamento regolabili, 3 pulsanti programma, funzione rapida senza la necessità di premere continuamente i tasti)
- Programma rotore ampliato (ad es. rotore da 5,0 mL, rotore basculante per strisce PCR)
- Design OptiBowl™ per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore
- Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
- Max. capacità del rotore: 10 provette da 5,0 mL
- Velocità max: 21.300 × g (15.060 rpm)
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità | 24 x 1.5/2 mL |
| Velocità max | 15,000 rpm |
| RCF max | 21.300 × g |
| Altezza (sistema imperiale) esterno | 9.5 in |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 24 cm |
| Livello di rumorosità | media di 45 dB(A) nei primi 12 minuti e successivamente < 51 dB(A) con il rotore FA-24x2 |
| Temporizzatore | da 10 s a 9:59 h, in funzionamento continuo |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 9.5 in |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 24 cm |
| Certificazione/Conformità | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
| Mehr anzeigen |
The Centrifuge 5425 is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.