Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16835100 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Centrifuge 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425 (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5425 R, manopole rotanti
Centrifuge 5425 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5425, manopole rotanti
Centrifuge 5425, tastiera a membrana
Tipo di unità di controllo:
Keypad
Pannello di controllo con manopola rotante per una rapida modifica dei parametri
Pannello di controllo con tastierino per una facile pulizia
Rotary Knob
Rotore incluso:
No
Yes
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz (EU)
230 V 50/60Hz (GB)
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Tipo di unità di controllo Rotore incluso Requisiti elettrici unitSize
16835100 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastiera a membrana Keypad Yes 230 V 50/60 Hz (EU) 1 set
15831645 Centrifuge 5425 (EU-IVD), manopole rotanti Rotary Knob Yes 230 V 50/60 Hz (EU) Pezzo
15841645 Centrifuge 5425 (EU-IVD), manopole rotanti Rotary Knob Yes 230 V 50/60Hz (GB) Pezzo
15851635 Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastiera a membrana Keypad Yes 230 V 50/60 Hz (EU) Pezzo
15861635 Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastiera a membrana Keypad Yes 230 V 50/60Hz (GB) Pezzo
15871645 Centrifuge 5425 (EU-IVD), manopole rotanti Rotary Knob No 230 V 50/60 Hz (EU) Pezzo
15891635 Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastiera a membrana Keypad No 230 V 50/60 Hz (EU) Pezzo
15811645 Centrifuge 5425, tastiera a membrana Keypad No 230 V 50/60 Hz (EU) Pezzo
15851645 Centrifuge 5425, manopole rotanti Pannello di controllo con manopola rotante per una rapida modifica dei parametri 230 V 50/60 Hz (EU) Pezzo
15861645 Centrifuge 5425, manopole rotanti Pannello di controllo con manopola rotante per una rapida modifica dei parametri 230 V 50/60Hz (GB) Pezzo
15871635 Centrifuge 5425, tastiera a membrana Pannello di controllo con tastierino per una facile pulizia 230 V 50/60 Hz (EU) Pezzo
15881635 Centrifuge 5425, tastiera a membrana Keypad Yes 230 V 50/60Hz (GB) Pezzo
15891645 Centrifuge 5425, manopole rotanti Rotary Knob No 230 V 50/60 Hz (EU) Pezzo
16855100 Centrifuge 5425 R, tastiera a membrana Keypad Yes 230 V 50/60 Hz (EU) 1 set
16895100 Centrifuge 5425 R, tastiera a membrana Keypad No 230 V 50/60 Hz (EU) Pezzo
16875110 Centrifuge 5425 R, manopole rotanti Rotary Knob No 230 V 50/60 Hz (EU) Pezzo
16875100 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastiera a membrana Keypad No 230 V 50/60 Hz (EU) Pezzo
16815110 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), manopole rotanti Rotary Knob Yes 230 V 50/60 Hz (EU) 1 set
16855110 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), manopole rotanti Rotary Knob No 230 V 50/60 Hz (EU) Pezzo
17474152 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Rotary Knob Yes 230 V 50/60 Hz (EU) 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 16835100 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5406000011
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le nuove microcentrifughe a 24 posti di Eppendorf, Centrifuge 5425 e 5425 R, offrono un funzionamento ergonomico e una vasta gamma di rotori con una velocità massima di 21.300 x g
Le nuove microcentrifughe a 24 posti di Eppendorf, Centrifuge 5425 e 5425 R, offrono un funzionamento ergonomico e una vasta gamma di rotori con una velocità massima di 21.300 × g, che le rendono ideali per tutte le moderne applicazioni di biologia molecolare in provette Eppendorf e provette PCR da 0,2 a 5 mL. Per il trattamento di campioni sensibili alla temperatura, la Centrifuge 5425 R refrigerata offre una termostatizzazione precisa grazie al suo avanzato sistema di raffreddamento.
  • Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una facile e sicura manipolazione
  • Funzioni software uniche (come rampe di accelerazione e rallentamento regolabili, 3 pulsanti programma, funzione rapida senza la necessità di premere continuamente i tasti)
  • Programma rotore ampliato (ad es. rotore da 5,0 mL, rotore basculante per strisce PCR)
  • Design OptiBowl™ per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore
  • Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
  • Max. capacità del rotore: 10 provette da 5,0 mL
  • Velocità max: 21.300 × g (15.060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Velocità max 15,060 rpm
RCF max 21,300 x g
Display grande LCD brillante
Altezza (sistema imperiale) esterno 10.24 in.
Livello di rumorosità <54 dB(A)
Temporizzatore da 10 s a 9:59 h, in funzionamento continuo
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 11.42 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 29 cm
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo Microcentrifuge (IVD Products), EU-Plug
Descrizione Centrifuge 5425R, Refrigerated, CE-IVD, EU-Plug, Keypad, w/Rotor FA-24x2
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz (EU)
Tipo di unità di controllo Keypad
Modello Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Rotore incluso Yes
Refrigerato Yes
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Rotore FA-24x2
The Centrifuge 5425 is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.