Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Descrizione
- Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una facile e sicura manipolazione
- Funzioni software uniche (come rampe di accelerazione e rallentamento regolabili, 3 pulsanti programma, funzione rapida senza la necessità di premere continuamente i tasti)
- Programma rotore ampliato (ad es. rotore da 5,0 mL, rotore basculante per strisce PCR)
- Design OptiBowl™ per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore
- Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
- Max. capacità del rotore: 10 provette da 5,0 mL
- Velocità max: 21.300 × g (15.060 rpm)
Specifica
Specifica
| Velocità max | 15,060 rpm |
| RCF max | 21,300 x g |
| Display | grande LCD brillante |
| Altezza (sistema imperiale) esterno | 10.24 in. |
| Livello di rumorosità | <54 dB(A) |
| Temporizzatore | da 10 s a 9:59 h, in funzionamento continuo |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 11.42 in. |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 29 cm |
| Certificazione/Conformità | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
| Tipo | Microcentrifuge, EU-Plug |
| Vedi altri risultati |
The Centrifuge 5425 is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.