Descrizione
- Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, short function without continuous pressing of the key)
- OptiBowl™ design for quiet operation, even without a rotor lid
- Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock™ lids for simple and safe handling
- Special features for Centrifuge 5425 R:
- Outstanding cooling system for processing temperature-sensitive samples from 0.2 to 5 mL
- The compressor technology reduces vibrations and protects your samples
Specifica
Specifica
| Capacità | 24 x 1.5/2 mL Tubes |
| Velocità max | 15,060 rpm |
| RCF max | 21,300 x g |
| Livello di rumorosità | <54 dBA |
| Temporizzatore | 10 sec. to 9 hr. 59 min., With Continuous Run Function |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 11.42 in. |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 29 cm |
| Tipo di unità di controllo | Knob |
| Profondità (sistema imperiale) | 15.4 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 39 cm |
| Vedi altri risultati |