Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5425 R - Microcentrifuge
Codice prodotto. 31759308 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
5425 R, EU Plug
5425 R, GB Plug
5425 R, IVD, EU Plug
5425 R, IVD, GB Plug
Tipo di unità di controllo:
Keypad
Knob
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Tipo di unità di controllo Dimensione della confezione
31759308 5425 R, EU Plug Keypad Pezzo
31759310 5425 R, IVD, EU Plug Keypad Pezzo
31759303 5425 R, IVD, GB Plug Keypad Pezzo
31759307 5425 R, GB Plug Keypad Pezzo
31759311 5425 R, IVD, EU Plug Knob Pezzo
31759309 5425 R, IVD, GB Plug Knob Pezzo
31759305 5425 R, EU Plug Knob Pezzo
31759304 5425 R, GB Plug Knob Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 31759308 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5406000117
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Refrigerated microcentrifuge feature ergonomic operation and six rotors with a maximum speed of up to 21,300 x g, covering all molecular biological applications in tubes from 0.2 to 5 mL.
  • Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, short function without continuous pressing of the key)
  • OptiBowl™ design for quiet operation, even without a rotor lid
  • Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
  • Aerosol-tight Eppendorf QuickLock™ lids for simple and safe handling
  • Special features for Centrifuge 5425 R:
    • Outstanding cooling system for processing temperature-sensitive samples from 0.2 to 5 mL
    • The compressor technology reduces vibrations and protects your samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 24 x 1.5/2 mL Tubes
Velocità max 15,060 rpm
RCF max 21,300 x g
Livello di rumorosità <54 dBA
Temporizzatore 10 sec. to 9 hr. 59 min., With Continuous Run Function
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 11.42 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 29 cm
Tipo di unità di controllo Keypad
Profondità (sistema imperiale) 15.4 in.
Profondità (sistema metrico) 39 cm
Modello 5425 R, EU Plug
Rotore incluso Yes
Refrigerato Yes
Tensione 230 V
Rotore FA-24x2 QuickLock Pro
Product Type Microcentrifuge
Tipo di display Large, Brightly Lit LCD
Temperature Range (Metric) -10°C to +40°C