Learn More
Eppendorf Centrifuge 5427 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17854744 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V, 50/60Hz (EU)
Include:
With Rotor FA-45-30-11
With Rotor FA-45-48-11
Without rotor
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Include Dimensione della confezione
17854744 230V, 50/60Hz (EU) With Rotor FA-45-30-11 Pezzo
17824744 230V, 50/60Hz (EU) Without rotor Pezzo
17844744 230V, 50/60Hz (EU) With Rotor FA-45-48-11 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17854744 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 5429000310
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Centrifuge 5427 R contiene un refrigerante naturale (R290) per proteggere i vostri campioni - e la terra. 
  • Refrigerata con un refrigerante naturale (R290) per proteggere i vostri campioni – e il pianeta
  • Capacità del rotore: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0  mL; il rotore Eppendorf QuickLock™ assicura una chiusura rapida ed ergonomica del coperchio
  • Velocità max: 25.001 x g (16,220 rpm)
  • Con la capacità di 48 posti, il rotore aumenta la produttività, facendo risparmiare tempo prezioso
  • Coperchio soft-touch per una chiusura ergonomica
  • Intervallo di temperatura da Da -11°C a 40°C
  • Funzione FastTemp per un rapido pre-raffreddamento della centrifuga, ad es. da ∼ 23°C a 4°C in soli 11  minuti
  • ECO shut-offLa funzione programmabile di spegnimento ECO può intervenire dopo 1, 2, 4 o 8 ore di inattività, per ottimizzare il risparmio energetico e prolungare la vita del compressore
  • Scarico condensa integrato per eliminare l'accumulo di acqua
  • Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
Velocità max 16,220 rpm
RCF max 25,001 x g
Altezza (sistema imperiale) esterno 10 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 25.4 cm
Livello di rumorosità < 55 dBA with rotor FA-45-48-11
Temporizzatore 5 sec. to 9:59 hr.
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 12.6 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 31.9 cm
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include With Rotor FA-45-30-11
Specifiche di sicurezza Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz (EU)
Modello Centrifuge 5427 R, rotary knobs
Wattage 495 W
Refrigerato Yes
Tensione 230 V
Product Type Microcentrifuge
Tipo di display Large, brightly lit LCD