Learn More
Eppendorf Centrifuge 5427 R
Centrifuge 5427 R contiene un refrigerante naturale (R290) per proteggere i vostri campioni - e la terra. Dispone di 9 rotori diversi tra cui un rotore a tenuta di aerosol da 48 posti per applicazioni ad alto rendimento.
6370.00€ - 6825.00€
Specifica
Capacità | 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL |
---|---|
Velocità max | 16,220 rpm |
RCF max | 25,001 x g |
Display | Large, brightly lit LCD |
Altezza (sistema imperiale) esterno | 10 in. |
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17824744
|
Eppendorf
5429000010 |
230V, 50/60Hz (EU) | Without rotor |
6370.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17844744
|
Eppendorf
5429000210 |
230V, 50/60Hz (EU) | With Rotor FA-45-48-11 |
6825.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17854744
|
Eppendorf
5429000310 |
230V, 50/60Hz (EU) | With Rotor FA-45-30-11 |
6715.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Refrigerata con un refrigerante naturale (R290) per proteggere i vostri campioni – e il pianeta
- Capacità del rotore: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL; il rotore Eppendorf QuickLock™ assicura una chiusura rapida ed ergonomica del coperchio
- Velocità max: 25.001 x g (16,220 rpm)
- Con la capacità di 48 posti, il rotore aumenta la produttività, facendo risparmiare tempo prezioso
- Coperchio soft-touch per una chiusura ergonomica
- Intervallo di temperatura da Da -11°C a 40°C
- Funzione FastTemp per un rapido pre-raffreddamento della centrifuga, ad es. da ∼ 23°C a 4°C in soli 11 minuti
- ECO shut-offLa funzione programmabile di spegnimento ECO può intervenire dopo 1, 2, 4 o 8 ore di inattività, per ottimizzare il risparmio energetico e prolungare la vita del compressore
- Scarico condensa integrato per eliminare l'accumulo di acqua
- Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
Specifica
48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL | |
25,001 x g | |
10 in. | |
< 55 dBA with rotor FA-45-48-11 | |
12.6 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids | |
495 W | |
230 V |
16,220 rpm | |
Large, brightly lit LCD | |
25.4 cm | |
5 sec. to 9:59 hr. | |
31.9 cm | |
Microcentrifuge | |
Centrifuge 5427 R, rotary knobs | |
Yes |