Learn More
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17894744 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V, 50/60Hz (EU)
Include:
With Rotor FA-45-30-11
With Rotor FA-45-48-11
Without rotor
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Include Dimensione della confezione
17894744 230V, 50/60Hz (EU) Without rotor Pezzo
17804754 230V, 50/60Hz (EU) With Rotor FA-45-48-11 Pezzo
17834754 230V, 50/60Hz (EU) With Rotor FA-45-30-11 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17894744 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 5429000015
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Centrifuge 5427 R contiene un refrigerante naturale (R290) per proteggere i vostri campioni - e il pianeta. Dispone di 9 rotori diversi tra cui un rotore a tenuta di aerosol da 48 posti per applicazioni ad alto rendimento.
  • Refrigerata con un refrigerante naturale (R290) per proteggere i vostri campioni – e il pianeta
  • Capacità del rotore: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0  mL; il rotore Eppendorf QuickLock™ assicura una chiusura rapida ed ergonomica del coperchio
  • Velocità max: 25.001 x g (16,220 rpm)
  • Con la capacità di 48 posti, il rotore aumenta la produttività, facendo risparmiare tempo prezioso
  • Coperchio soft-touch per una chiusura ergonomica
  • Intervallo di temperatura da Da -11°C a 40°C
  • Funzione FastTemp per un rapido pre-raffreddamento della centrifuga, ad es. da ∼ 23°C a 4°C in soli 11  minuti
  • ECO shut-offLa funzione programmabile di spegnimento ECO può intervenire dopo 1, 2, 4 o 8 ore di inattività, per ottimizzare il risparmio energetico e prolungare la vita del compressore
  • Scarico condensa integrato per eliminare l'accumulo di acqua
  • Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
Velocità max 16,220 rpm
RCF max 25,001 x g
Altezza (sistema imperiale) esterno 10 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 25.4 cm
Livello di rumorosità < 55 dBA with rotor FA-45-48-11
Temporizzatore 5 sec. to 9:59 hr.
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 12.6 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 31.9 cm
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include Without rotor
Specifiche di sicurezza Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz (EU)
Modello Centrifuge 5427 R, rotary knobs
Wattage 495 W
Refrigerato Yes
Tensione 230 V
Product Type Microcentrifuge
Tipo di display Large, brightly lit LCD
The Centrifuge 5427 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.