Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17454132 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Velocità max:
4,400 rpm
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità max Dimensione della confezione
17454132 4,400 rpm 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17454132 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5702000485
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
5702 per uso generico a bassa velocità soddisfa le esigenze dei laboratori di coltura cellulare e di ricerca clinica a resa media. Oltre a essere estremamente silenziose, sono molto compatte e pertanto trovano facilmente spazio su ogni banco di laboratorio.
  • Max. velocità: 3,000 x g (4,400 rpm)
  • Ingombro minimo che trova posto in qualsiasi banco da laboratorio
  • Massima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro
  • Ridotta altezza di accesso per facilitare le operazioni di carico e scarico della centrifuga
  • Funzione di arresto SOFT per una accelerazione e decelerazione graduale.
  • Ottimizzata per la separazione cellulare ottenuta mediante centrifugazione su gradiente
  • Funzione At set RPM, che attiva il timer nel momento esatto in cui viene raggiunta la velocità impostata, per cicli di centrifugazione perfettamente riproducibili
  • Blocco dei tasti che previene accidentali cambi d'impostazione
  • Camera del rotore in acciaio inossidabile, a prova di ruggine e facile da pulire
  • Massima sicurezza, grazie al rilevamento elettronico di ogni eventuale sbilanciamento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo di unità di controllo Rotary Knobs
RCF max 3,000 x g
Velocità max 4,400 rpm
Product Line Centrifuge 5702
Refrigerato No
Include Rotor A-4-38, Adapters for 13/16 mm blood collection tubes (2 sets of 2 adapters)
Livello di rumorosità < 46 dB(A) with Rotor A-4-38
Temporizzatore 0 to 99 min., with continuous run function
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 15 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 38 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 10.6 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 27 cm
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (GB)
Tensione 230 V
Wattage 380 W
Tipo di display LCD