Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12853242 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
con Rotor A-4-38 incl. adattatori per provette a fondo rotondo da 4 – 10 mL e adattatori per provette a fondo rotondo da 2,6 – 7 mL, 2 set di 2 adattatori
con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori
con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette per la raccolta di sangue da 13/16 mm , 2 set di 2 adattatori
senza rotore
Requisiti elettrici:
230 V, 50/60 Hz (GB)
230V, 50–60Hz (EU)
230V/50–60Hz (EU)
Modello:
Centrifuge 5702 (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5702 R, manopole rotanti
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5702 RH, manopole rotanti
Centrifuge 5702, manopole rotanti
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Requisiti elettrici Modello unitSize
12853242 con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
10746805 con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
17322831 con Rotor A-4-38 incl. adattatori per provette a fondo rotondo da 4 – 10 mL e adattatori per provette a fondo rotondo da 2,6 – 7 mL, 2 set di 2 adattatori 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 (EU-IVD), manopole rotanti 1 set
17342831 con Rotor A-4-38 incl. adattatori per provette a fondo rotondo da 4 – 10 mL e adattatori per provette a fondo rotondo da 2,6 – 7 mL, 2 set di 2 adattatori 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifuge 5702 (EU-IVD), manopole rotanti 1 set
10469451 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
12853252 senza rotore 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifuge 5702 (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
15865083 con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702, manopole rotanti 1 set
15875083 con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifuge 5702, manopole rotanti 1 set
17332831 con Rotor A-4-38 incl. adattatori per provette a fondo rotondo da 4 – 10 mL e adattatori per provette a fondo rotondo da 2,6 – 7 mL, 2 set di 2 adattatori 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702, manopole rotanti 1 set
15845083 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702, manopole rotanti Pezzo
15855083 senza rotore 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifuge 5702, manopole rotanti Pezzo
10194444 con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette per la raccolta di sangue da 13/16 mm , 2 set di 2 adattatori 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
12689355 con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
10772963 senza rotore 230V, 50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
15805093 con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette per la raccolta di sangue da 13/16 mm , 2 set di 2 adattatori 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 R, manopole rotanti 1 set
15825093 con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 R, manopole rotanti 1 set
15885083 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 R, manopole rotanti Pezzo
10485762 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), manopole rotanti Pezzo
15845093 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5702 RH, manopole rotanti Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 12853242 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5702000361
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
La gamma di centrifughe Eppendorf 5702 per uso generico a bassa velocità soddisfa le esigenze dei laboratori di coltura cellulare e di ricerca clinica a resa media. Oltre a essere estremamente silenziose, sono molto compatte e pertanto trovano facilmente spazio su ogni banco di laboratorio.
Max. velocità: 3,000 × g (4,400 rpm)Ingombro minimo che trova posto in qualsiasi banco da laboratorioMassima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroRidotta altezza di accesso per facilitare le operazioni di carico e scarico della centrifugaFunzione di arresto SOFT per una accelerazione e decelerazione graduale. Ottimizzata per la separazione cellulare ottenuta mediante centrifugazione su gradienteFunzione 'At set RPM', che attiva il timer nel momento esatto in cui viene raggiunta la velocità impostata, per cicli di centrifugazione perfettamente riproducibiliBlocco dei tasti che previene accidentali cambi d'impostazioneCamera del rotore in acciaio inossidabile, a prova di ruggine e facile da pulireMassima sicurezza, grazie al rilevamento elettronico di ogni eventuale sbilanciamento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori
Capacità 4 x 90 ml
RCF max 3,000 × g
Velocità max 4400 rpm
Refrigerato no
Livello di rumorosità <52 dB(A) con rotore A-4-38
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.6 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 24 cm
Temporizzatore 0 – 99 min, in funzionamento continuo
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 12.6 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 32 cm
Wattage 200 W
Tipo di unità di controllo Rotary Knob
Modello Centrifuge 5702 (EU-IVD), manopole rotanti
Ventilato sì
Dimensioni (A P Diam.) 240 x 320 x 580 mm
Net Weight 36 kg
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Profondità (sistema metrico) 580 mm
Product Type Centrifuga
Tipo di display LCD
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C
The Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.