Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10022724 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
senza rotore
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Modello:
Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5804 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5804, tastiera a membrana
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Requisiti elettrici Modello Dimensione della confezione
10022724 con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
12806213 con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
10344701 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
15885093 con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804, tastiera a membrana 1 set
15805103 con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804, tastiera a membrana 1 set
15865093 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804, tastiera a membrana Pezzo
10246074 con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
12816213 con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
10334751 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
15845103 con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 R, tastiera a membrana 1 set
15865103 con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 R, tastiera a membrana 1 set
15825103 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 R, tastiera a membrana Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10022724 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5804000323
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
La Centrifuge 5804/5804 R a velocità elevata di Eppendorf è una centrifuga di capacità media, ideale per le applicazioni molecolari in provette fino a 250 mL. Offre inoltre un'incredibile versatilità in quanto può ospitare sia rotori basculanti che rotori ad angolo fisso, come pure Deepwell Plates.
I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 250 mLRotori per piastre per la centrifugazione di tutti i tipi di micropiastre, piastre PCR, piastre per coltura cellulare o Deepwell PlatesRotori ad angolo fisso per applicazioni ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 85 mLCentrifugazione ad alta velocità fino a 20,913 × g (14.000 rpm)Chiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'Altezza ribassata pari a 29 cm per consentire di inserire e togliere facilmente i campioni dal rotoreMassima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo di unità di controllo Keypad
Capacità 4 x 250 mL
RCF max 20,913 x g
Refrigerato no
Include con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
Modello Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastiera a membrana
Livello di rumorosità <62 dB(A)
Run Time 1 to 99 min.
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati e tappi a tenuta di aerosol, contatore del ciclo di vita del rotore, riconoscimento automatico di squilibri
Standard EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (refer to manual for more details)
Temporizzatore da 1 min a 99 min, in funzionamento continuo, short-spin
Ventilato sì
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 18.4 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 46.6 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 13.3 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 33.7 cm
Profondità (sistema metrico) 550 mm
Net Weight 55 kg
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tensione 230 V
Wattage 900 W
Product Type Centrifughe da banco
Temperature Range (Metric) 2°C to 40°C
Tipo di display grande LCD brillante