Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15865103 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
senza rotore
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Modello:
Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5804 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5804, tastiera a membrana
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Requisiti elettrici Modello Dimensione della confezione
15865103 con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 R, tastiera a membrana 1 set
10022724 con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
12806213 con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
10344701 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
15885093 con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804, tastiera a membrana 1 set
15805103 con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804, tastiera a membrana 1 set
15865093 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804, tastiera a membrana Pezzo
10246074 con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
12816213 con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
10334751 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastiera a membrana Pezzo
15845103 con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 R, tastiera a membrana 1 set
15825103 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5804 R, tastiera a membrana Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15865103 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5805000620
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La Centrifuge 5804/5804 R a velocità elevata di Eppendorf è una centrifuga di capacità media, ideale per le applicazioni molecolari in provette fino a 250 mL. Offre inoltre un'incredibile versatilità in quanto può ospitare sia rotori basculanti che rotori ad angolo fisso, come pure Deepwell Plates.
I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 250 mLRotori per piastre per la centrifugazione di tutti i tipi di micropiastre, piastre PCR, piastre per coltura cellulare o Deepwell PlatesRotori ad angolo fisso per applicazioni ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 85 mLCentrifugazione ad alta velocità fino a 20,913 × g (14.000 rpm)Chiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'Altezza ribassata pari a 29 cm per consentire di inserire e togliere facilmente i campioni dal rotoreMassima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo di unità di controllo Keypad
RCF max 20,913 x g
Velocità max 14,000 rpm
Refrigerato sì
Include con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
Modello Centrifuge 5804 R, tastiera a membrana
Livello di rumorosità < 58 dB(A)
Rotore incluso Yes
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati e tappi a tenuta di aerosol, contatore del ciclo di vita del rotore, riconoscimento automatico di squilibri
Standard EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC part 15 class A, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details)
Temporizzatore da 1 min a 99 min, in funzionamento continuo, short-spin
Dimensioni esterne (L x P x A) 64 x 55 x 34 cm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 25.0 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 63.4 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 13.5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 34.2 cm
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tensione 230 V
Wattage 1650 W
Frequenza 50/60 Hz
Product Type Centrifughe da banco
Temperature Range (Metric) -9°C to +40°C
Tipo di display grande LCD brillante