Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10595074 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
con Rotor A-4-62 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con Rotor A-4-81 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette a fondo rotondo da 13/16 mm
con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con rotore S-4-104 inclusi adattatori per provette a fondo rotondo da 13/16 mm
senza rotore
Modello:
Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5810 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5810, tastiera a membrana
Refrigerato:
Sì
Yes
no
sì
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Modello Refrigerato Requisiti elettrici Dimensione della confezione
10595074 con Rotor A-4-62 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastiera a membrana no 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
10470975 con Rotor A-4-81 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastiera a membrana no 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
15127765 con rotore S-4-104 inclusi adattatori per provette a fondo rotondo da 13/16 mm Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastiera a membrana no 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
12826213 con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastiera a membrana no 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
10000461 senza rotore Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastiera a membrana no 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
15805113 con Rotor A-4-62 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL Centrifuge 5810, tastiera a membrana no 230V/50–60Hz (EU) 1 set
15825113 con Rotor A-4-81 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL Centrifuge 5810, tastiera a membrana no 230V/50–60Hz (EU) 1 set
15865113 con rotore S-4-104 inclusi adattatori per provette a fondo rotondo da 13/16 mm Centrifuge 5810, tastiera a membrana no 230V/50–60Hz (EU) 1 set
15845113 con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL Centrifuge 5810, tastiera a membrana no 230V/50–60Hz (EU) 1 set
15885103 senza rotore Centrifuge 5810, tastiera a membrana no 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
10052674 con Rotor A-4-62 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastiera a membrana Yes 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
10012724 con Rotor A-4-81 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastiera a membrana Sì 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
15137765 con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette a fondo rotondo da 13/16 mm Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastiera a membrana Sì 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
12836213 con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastiera a membrana Sì 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
10460713 senza rotore Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastiera a membrana Yes 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
15805123 con Rotor A-4-62 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL Centrifuge 5810 R, tastiera a membrana sì 230V/50–60Hz (EU) 1 set
15825123 con Rotor A-4-81 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL Centrifuge 5810 R, tastiera a membrana sì 230V/50–60Hz (EU) 1 set
15865123 con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette a fondo rotondo da 13/16 mm Centrifuge 5810 R, tastiera a membrana sì 230V/50–60Hz (EU) 1 set
15845123 con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL Centrifuge 5810 R, tastiera a membrana sì 230V/50–60Hz (EU) 1 set
15885113 senza rotore Centrifuge 5810 R, tastiera a membrana sì 230V/50–60Hz (EU) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Product Code. 10595074 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5810000327
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
La Centrifuge 5810/5810 R di Eppendorf è la centrifuga perfetta per le operazioni di routine dei laboratori con rese medie. Presenta un ingombro estremamente compatto ma offre allo stesso tempo la grande versatilità di poter utilizzare sia le provette che le piastre.
I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 750 mLRotori per piastre per la centrifugazione di tutti i tipi di micropiastre, piastre PCR, piastre per coltura cellulare o Deepwell PlatesRotori ad angolo fisso per applicazioni ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 85 mLCentrifugazione ad alta velocità fino a 20,913 × g (14.000 rpm)Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per un semplice utilizzo con una mano solaChiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'Altezza ribassata pari a 29 cm per consentire di inserire e togliere facilmente i campioni dal rotoreMassima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo di unità di controllo Keypad
Capacità 4 x 750 mL
RCF max 20,913 x g
Velocità max 14,000 gir/min
Refrigerato no
Include con Rotor A-4-62 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
Modello Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastiera a membrana
Livello di rumorosità <70 dB(A)
Run Time 1 to 99 min.
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati e tappi a tenuta di aerosol, contatore del ciclo di vita del rotore, riconoscimento automatico di squilibri
Standard EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (refer to manual for more details)
Temporizzatore da 1 min a 99 min, in funzionamento continuo, short-spin
Ventilato sì
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 21.1 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 53.5 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 13.6 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 34.5 cm
Profondità (sistema metrico) 608 mm
Net Weight 68 kg
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tensione 230 V
Wattage 900 W
Product Type Centrifughe da banco
Temperature Range (Metric) 2°C to 40°C
Tipo di display grande LCD brillante
Show More Show Less
The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.