Specifica
| Certificazione/Conformità | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
| Tipo di unità di controllo | Keypad |
| RCF max | 20,913 x g |
| Velocità max | 14,000 rpm |
| Refrigerato | sì |
| Include | con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL |
| Modello | Centrifuge 5810 R, tastiera a membrana |
| Livello di rumorosità | <56 dB (A) |
| Rotore incluso | Yes |
| Specifiche di sicurezza | Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati e tappi a tenuta di aerosol, contatore del ciclo di vita del rotore, riconoscimento automatico di squilibri |
| Vedi altri risultati |
The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.