Descrizione
- Imballaggio raccolto grande volume con rotore S-4xUniversal, incl. cestelli universali e adattatori da 1 L (4x), bottiglie Eppendorf da 1 L (4x)
- Refrigerata
- 230 V, 50 – 60 Hz
- I coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ permettono una chiusura rapida ed ergonomicaChiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'
- Massima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro
- L'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul banco
- Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
Specifica
Specifica
| RCF max | 22,132 x g |
| Altezza (sistema imperiale) esterno | 14.5 in. |
| Temporizzatore | da 10 s a 99 h 59 min, in funzionamento continuo, Short-Spin |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 28.3 in. |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 72 cm |
| Wattage | 1650 w |
| Certificazione/Conformità | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS |
| Requisiti elettrici | 230 V 50/60 Hz |
| Program Storage | 99 (5 tasti programma) |
| Profilo (accelerazione/frenata) | 10/10 |
| Vedi altri risultati |