Descrizione
- Capacity: 400 mL
- Shape: round, wide-neck, flat bottom
- Size (diameter x height): 81 x 117 mm
- Lifetime: minimum 2 years or 250 cycles for 30 min at 4 °C – 25 °C
- Autoclavable: minimum 50 cycles at 125 °C
- Material: polypropylene (PP)
- Maximum RCF: 5,263 x g (Centrifuge 5910 R with Rotor S - 4 x 400)
- Set of 2 pieces
- Adapter required (Catalog No. 5910 706.006)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 400 mL |
| Dimensioni (L x P x A) | 118x133 mm |
| Materiale | polipropilene |
| Imballaggio | set da 2 pezzi |
| Bocca | Larga |
| Forma | Rotondo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge 5910 R with Rotor S - 4 x 400 |
| Diametro (sistema metrico) | 81 mm |
| Autoclavabile | Sì |