Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17191842 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
con il rotore S-4x750, compresi i cestelli rotondi e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL
con rotore FA-6x50
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori da 1 L (4x), i flaconi Eppendorf da 1 L (4x)
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL e le piastre
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, i flaconi da 175 – 250 mL e le piastre
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, flaconi da 175 – 250 mL e piastre
con rotore S-4xUniversal, incl. cestelli universali, adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, flaconi e piastre da 175 – 250 mL, adattatori per flaconi da 1.000 mL incl. 4 flaconi da 1.000 mL
senza rotore
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Modello:
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch
Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Requisiti elettrici Modello Dimensione della confezione
17191842 con il rotore S-4x750, compresi i cestelli rotondi e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch 1 set
17181842 con il rotore S-4x750, compresi i cestelli rotondi e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch 1 set
17151842 con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL e le piastre 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch 1 set
17101842 con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, i flaconi da 175 – 250 mL e le piastre 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch 1 set
17131832 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch Pezzo
17161832 con rotore FA-6x50 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch 1 set
17181832 con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori da 1 L (4x), i flaconi Eppendorf da 1 L (4x) 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch 1 set
17141842 con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL e le piastre 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch 1 set
17111842 con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, flaconi da 175 – 250 mL e piastre 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch 1 set
17121852 con rotore S-4xUniversal, incl. cestelli universali, adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, flaconi e piastre da 175 – 250 mL, adattatori per flaconi da 1.000 mL incl. 4 flaconi da 1.000 mL 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch 1 set
17121832 senza rotore 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 17191842 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5943000516
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
La Centrifuge 5910 Ri si distingue per un'interfaccia tattile intuitiva e una gamma di innovative soluzioni in termini di fruibilità, documentazione e gestione degli utenti.
L'ampia varietà di rotori ad angolo fisso e rotori basculanti permette di soddisfare tutta una serie di applicazioni a fronte di un ingombro compatto.
  • Grande interfaccia tattile VisioNize™ da 7' per un'impostazione ultraveloce dei parametri mediante la straordinaria funzione 'Favoriti'
  • Gestione degli utenti con livelli di autorizzazione multipli e funzioni di documentazione per i requisiti GLP/GxP
  • Rotori basculanti e adattatori per provette e flaconi da 0,2 mL a 1.000 mL, nonché tutti i tipi di piastre MTP, PCR o deepwell.
  • Rotori ad angolo fisso per applicazioni di biologia molecolare ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 250 mL
  • Centrifugazione ad alta velocità fino a 22,132 × g (14,000 rpm)
  • Tappi e coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una chiusura rapida ed ergonomica
  • Massima silenziosità per migliorare la qualità dellambiente di lavoro
  • Chiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'
  • Intervallo di temperatura da -11 °C a 40 °C
  • Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
RCF max 22,132 x g
Refrigerato sì
Include con il rotore S-4x750, compresi i cestelli rotondi e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL
Modello Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch
Livello di rumorosità <57 dB(A) con rotore S-4x750
Profilo (accelerazione/frenata) 10/10
Program Storage 99
Rotore S-4x750
Rotore incluso Yes
Temporizzatore da 10 s a 99 h 59 min, in funzionamento continuo, Short-Spin
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 28.3 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 72 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 14.5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 37 cm
Profondità (sistema imperiale) 25.9 in.
Profondità (sistema metrico) 68 cm
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Product Type Benchtop Centrifuge
Temperature Range (Metric) -11°C to +40°C
Tipo di display Interfaccia touch VisioNize™