Learn More
Beskrivelse
- Accessory for Eppendorf liquid handling equipment
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Large Bore Adapter |
| Capacità | 1 x 7 to 15 mL Blood Collection Tube |
| Max. Tube Diameter | 16 mm |
| Max. Tube Length | 90 to 105 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotor F-35-6-30 |
| Descrizione | Adapter, large bore |
| N. per confezione | 2/Pk. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?