Learn More
Eppendorf™ Adattatori per centrifuga per rotori 5810 e 5810 R
Codice prodotto. 10293172 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1.2 to 5 mL
1.5 to 2 mL
15 ml
18 to 30 mL
180 to 250 mL
2.6 - 7 ml
3 to 15 mL
30 to 50 mL
50 mL
50 to 75 mL
7 to 18 mL
80 to 120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
10293172 1.2 to 5 mL pezzi 2
11518623 1.5 to 2 mL pezzi 2
10554332 15 ml pezzi 2
10326802 180 to 250 mL pezzi 2
10134961 2.6 - 7 ml pezzi 2
11528623 3 to 15 mL pezzi 2
11548623 30 to 50 mL pezzi 2
10776695 18 to 30 mL pezzi 2
10102082 50 to 75 mL pezzi 2
10106771 50 mL pezzi 2
10253222 7 to 18 mL pezzi 2
11558623 80 to 120 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10293172 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5810750008
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications
  • Adaptors for Eppendorf™ Centrifuges 5810 and 5810R.
  • Compatible with conical or flat tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta Flat
Capacità 1.2 to 5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotors 5810 and 5810R Centrifuge
Dimensione foro (sistema metrico) 11 mm
No. of Places 100
N. per confezione 2 Pack