Descrizione
- Adaptors for Eppendorf™ Centrifuges 5810 and 5810R.
- Compatible with conical or flat tubes
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Tipo di provetta | Flat |
| Capacità | 180 to 250 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotors 5810 and 5810R Centrifuge |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 62 mm |
| No. of Places | 4 |
| N. per confezione | 2 Pack |