Learn More
Eppendorf™ Adattatori per centrifuga per rotori 5810 e 5810 R
Codice prodotto. 10554332 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.2 to 5 mL
1.5 to 2 mL
15 ml
18 to 30 mL
180 to 250 mL
2.6 - 7 ml
3 to 15 mL
30 to 50 mL
50 mL
50 to 75 mL
7 to 18 mL
80 to 120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10554332
Marca: Eppendorf™ 5810755000
Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications
  • Adaptors for Eppendorf™ Centrifuges 5810 and 5810R.
  • Compatible with conical or flat tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adattatore
Tipo di provetta A cono
Capacità 15 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per rotori da centrifuga 5810 e 5810R
Dimensione foro (sistema metrico) 17.5 mm
No. of Places 36
N. per confezione Confezione da 2