Learn More
Eppendorf™ Adattatori per centrifuga per rotori 5810 e 5810 R
Codice prodotto. 11558623 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1.2 to 5 mL
1.5 to 2 mL
15 ml
18 to 30 mL
180 to 250 mL
2.6 - 7 ml
3 to 15 mL
30 to 50 mL
50 mL
50 to 75 mL
7 to 18 mL
80 to 120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11558623 80 to 120 mL pezzi 2
10293172 1.2 to 5 mL pezzi 2
11518623 1.5 to 2 mL pezzi 2
10554332 15 ml pezzi 2
10326802 180 to 250 mL pezzi 2
10134961 2.6 - 7 ml pezzi 2
11528623 3 to 15 mL pezzi 2
11548623 30 to 50 mL pezzi 2
10776695 18 to 30 mL pezzi 2
10102082 50 to 75 mL pezzi 2
10106771 50 mL pezzi 2
10253222 7 to 18 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11558623 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5810761000
In stock
Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications
  • Adaptors for Eppendorf™ Centrifuges 5810 and 5810R.
  • Compatible with conical or flat tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta Flat
Capacità 80 to 120 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotors 5810 and 5810R Centrifuge
Dimensione foro (sistema metrico) 45 mm
No. of Places 4
N. per confezione 2 Pack