Learn More
Grant Instruments Centrifuge Buckets
Descrizione
- Buckets for Ri-24/10 rotor
- Set of 24 pcs.
- For use with LMC-56
Available sizes:
- 13 x 100 mm tubes (e.g.4 to 8 mL vacutainers)
- 13 x 75 mm tubes (e.g.2 to 5 mL vacutainers)
- 16 x 100 mm tubes (e.g.8 to 9 mL vacutainers)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LMC-56, R-24/10, Ri-24/10 |
| Product Type | Bucket |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 16 mm |
| Colore | White |
| Tipo di contenitore | Vacutainer Adaptor |
| Materiale | Engineered Polymer |
| No. of Places | 1 |
| Quantità | 24/Pk. |
| Dimensioni provetta | 8 to 10 mL Vacutainers |
| Tipo di provetta | Vacutainers |