Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15805083 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Modello:
Centrifuge MiniSpin™ (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge MiniSpin™ plus (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge MiniSpin™ plus, tastiera a membrana
Centrifuge MiniSpin™, tastiera a membrana
Capacità:
12 x 1.5/2 ml
12 x 2 mL
Da 1.5 a 2 ml
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Modello Capacità Dimensione della confezione
15805083 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge MiniSpin™, tastiera a membrana 12 x 2 mL 1 set
15825083 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge MiniSpin™ plus, tastiera a membrana 12 x 2 mL 1 set
10132861 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge MiniSpin™ (EU-IVD), tastiera a membrana Da 1.5 a 2 ml Pezzo
10738882 230V/50–60Hz (EU) Centrifuge MiniSpin™ plus (EU-IVD), tastiera a membrana 12 x 1.5/2 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15805083 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5452000010
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le centrifughe Eppendorf MiniSpin e MiniSpin plus sono così piccole da poter essere sistemate in ogni stazione di lavoro. Le parti principali sono realizzate in metallo per la massima sicurezza e MiniSpin plus offre la velocità giusta per le separazioni della biologia molecolare.
Capacità del rotore: 12 x 1,5/2,0 × mL provette, 2 × strisce PCR da 8 provetteMax. velocità: 14,100 × g (14.500 rpm)Ingombro estremamente ridottoTempo di accelerazione e decelerazione < 13 sDisplay digitale per tempo e velocitàAlloggiamento del rotore in metalloTasto Short Spin per una centrifugazione rapida e agevoleLa ventilazione opzionale riduce il riscaldamento e protegge i campioni sensibiliCoperchio soft-touch per una chiusura ergonomicaCoperchio con apertura automatica a fine ciclo per consentire un facile accesso ai campioni e impedirne il riscaldamento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 12 x 2 mL
Velocità max 14,500 gir/min
RCF max 14,100 × g
Altezza (sistema imperiale) esterno 5.12 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 13.0 cm
Livello di rumorosità < 49 dB(A)
Temporizzatore 15 s – 30 min
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 8.86 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 22.5 cm
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include con Rotor F-45-12-11
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati
Ventilato sì
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Dimensioni esterne (L x P x A) 226 x 239 x 130 mm
Tipo di unità di controllo Keypad
Modello Centrifuge MiniSpin™, tastiera a membrana
Wattage 70 W
Rotore incluso Sì
Refrigerato no
Standard EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581 (refer to manual for more details)
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Tipo di display grande LCD