Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adattatori per cestelli rotondi per centrifuga
Use these adapters for a wide variety of applications. Sigma™ Centrifuge Round Bucket Adapters work with all common laboratory tubes for increased centrifugal flexibility.
Marca:  Sigma Laborzentrifugen™ 17377
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10046291
  • 207.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 15-07-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with Sigma™ centrifuges
Specifica
Specifica
Round Portoir
4 x 50 mL Culture, Tube no. 15151
bucket no. 13190 for Series 3 Centrifuge
2/Pk.