Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adattatori per cestelli rotondi per centrifuga
Use these adapters for a wide variety of applications. Sigma™ Centrifuge Round Bucket Adapters work with all common laboratory tubes for increased centrifugal flexibility.
Marca:  Sigma Laborzentrifugen™ 17019
Dettagli aggiuntivi : Peso : 75.00000kg
Codice prodotto. 10076381
  • 117.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 12-09-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with Sigma™ centrifuges
Specifica
Specifica
Rack Round
3 x 15 mL Culture, Tube no. 15115
bucket no. 13104 for Series 3 Centrifuge
2/Pk.