Learn More
Eppendorf™ Assistenza per centrifughe
Codice prodotto. 17349371 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Multi-purpose centrifuge without refrigeration
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17349371 Multi-purpose centrifuge without refrigeration Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17349371 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0082020302
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
GxP compliant IQ/OQ documentation support the complex GxP standards and regulations reducing your administrative workload, and provide you with qualified assurance that your instrument is installed and is operating in accordance with manufacturers' specifications.
  • Check of delivery status, and installation environment
  • Installation of instrument incl. configuration and functional check
  • Detailed IQ report
  • Test of alarm functions
  • Verification of instrument parameters
  • Detailed OQ report
  • Handling of deviation list/management
  • Signed approval by customer and service technician
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multi-purpose centrifuge without refrigeration
Service Offering GxP Compliant IQ/OQ Documentation