Learn More
Thermo Scientific Centrifuge Trolley
Codice prodotto. 10209204 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Legend RM and Multifuge 1 S-R, 1 L-R Centrifuges
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10209204 Legend RM and Multifuge 1 S-R, 1 L-R Centrifuges Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10209204 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 75000075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.00€
    2490.00€ / pezzi 1
    Risparmia 145.00€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Ergonomic, benchtop trolley for Legend RM and Multifuge 1 S-R, 1 L-R Centrifuges.
  • Ergonomic, benchtop trolley for Legend RM and Multifuge 1 S-R, 1 L-R Centrifuges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Legend RM and Multifuge 1 S-R, 1 L-R Centrifuges
Monouso Reusable
Product Type Benchtop Trolley