Learn More
Phenomenex™ Centrifuge Tube and Vial Racks, Polypropylene
Codice prodotto. 31746879 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
21
24
40
50
60
100
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
31746879 40 Pezzo
31745981 50 Pezzo
31742598 100 Pezzo
31744883 60 Pezzo
31742179 24 Pezzo
31745772 21 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 31746879 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AR00121
Spedizione stimata: 20-11-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità Vials (12 mL)
Materiale Polypropylene
Posizioni 40
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) apertura 20 mm
Product Type Vial Rack