Learn More
Ratiolab™ Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 15275316
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 750
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15275316 15 mL pezzi 750
10241460 50 mL pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15275316 Fornitore Ratiolab™ N. del fornitore 3300006
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Centrifuge tubes with red cap, printed graduations and frosted writing field.
  • Polypropylene construction
  • Free of RNase-, DNase-, endoxin-, pyrogen- and ATP
  • Available with either conical or self-standing bottom
  • Available sterile or non-sterile
  • Temperature range from −80° to +121°C
Specifica
Colore chiusura Red
Colore Transparent
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Materiale Polypropylene
N. per confezione 750
Sterilità Sterile
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Chiusura inclusa Yes
Area di scrittura Yes
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated Yes
RCF max 17 x g