Learn More
BRAND™ Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 10517651 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
75 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10517651 75 mL pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10517651 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 115352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    35.61€ / pezzi 20
    Risparmia 13.39€
    27% Sconto
In stock
Beaded rim, without stopper
  • Beaded rim, without stopper
  • Withstands RCF up to 4500
  • Autoclavable (121 °C)
  • 35 x 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 75 mL
Materiale Polypropylene
Quantità 20/Pk.
Forma Cylindrical
Chiusura inclusa No
Product Type Centrifuge Tube