Learn More
VACUUBRAND™ Centring Rings For Stainless Steel Small KF Flange
Codice prodotto. 10283321 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside unitSize
10283321 16 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10283321 Fornitore VACUUBRAND™ N. del fornitore 20660124
Solo null disponibili
Specifica
Diameter (Metric) Inside 16 mm
Dimensioni (L x P x A) 17 x 16 x 18.5 mm
Da utilizzare con Small Stainless Steel KF Flange
Quantità 1 Each
Tipo Centering Ring