Learn More
Labconco CentriVap Cart
Codice prodotto. 30533428 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
30533428 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30533428 Fornitore Labconco N. del fornitore 8544000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-02-2027
Powder-coated steel cart supports CentriVap Vacuum Concentrators, CentriVap Cold Traps, and vacuum pumps during use, storage, and transportation.
  • For use with Labconco CentriVap Pro and CentriVap Standard Vacuum Concentrator Systems.
  • Ergonomic design allows for easy access to all key components of the system.
  • Shipping weight 132.0 lbs. (59.9 kg)
Specifica
Materiale Stainless Steel
Tipo Trolley Cart
Sistema rotore CentriVap Pro