Learn More
Labconco™ CentriVap Cold Trap with Stainless Steel Lid, 230 V, Schuko Plug and Receptacle
Codice prodotto. 16379723 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
Schuko
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
16379723 Schuko Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16379723 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7811031
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
-50 °C cold trap for use with Labconco CentriVap benchtop concentrator
  • Protect vacuum pump by trapping moisture, vapors and corrosive fumes when evaporate from samples
  • Environment-friendly, CFC-free refrigerant
  • Stainless-steel condenser collects 4 L of liquid
  • Accepts optional glass insert (16-315-61) for corrosives
  • Corrosion-resistant drain speeds cleanup
  • READY light illuminates at -40 °C, indicating concentration conditions are right
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Colore Gray
Tipo di collegamento Electrical and vacuum
Materiale Brushed Stainless Steel, Powder-coated Steel
Tipo CentriVap benchtop cold trap
Da utilizzare con (applicazione) Sample evaporation
Da utilizzare con (apparecchiatura) CentriVap vacuum concentrator
Material (Coating) Powder-coated
Tipo di spina Schuko
Quantità 1
Temperatura (sistema metrico) operativa -50°C
Volume (sistema metrico) 4 L
Dimensioni (L x P x A) 36.83 x 61.468 x 35.05 cm
Altezza (sistema imperiale) 13.8 in.
Altezza (sistema metrico) 35 cm
Profondità (sistema imperiale) 24.2 in.
Profondità (sistema metrico) 61.4 cm
Peso netto (sistema imperiale) 80 lb.
Peso netto (sistema metrico) 36 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz, 2.4 A
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz