Learn More
Labconco™ Refrigerated CentriVap Centrifugal Vacuum Concentrator, Acid-Resistant
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Materiale camera:
PTFE-coated
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Refrigerated CentriVap bench top concentrator, acid resistant, Schuko plug and receptacle.
Designed to rapidly concentrate multiple small heat sensitive samples, such as RNA and proteins, using centrifugal force, vacuum and controlled temperature. Combines a refrigeration system that cools to -4°C with a heater that warms to 100°C to achieve the user's desired set point temperatures.- Bench top
- Acid resistant
- Schuko plug and receptacle
- Electrical supply 230 V, 50/60 Hz
Specifica
Specifica
| Certifications | CE Marked |
| Peso di spedizione (sistema imperiale) | 108.0 lb. |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 49.0 kg |
| Tensione | 300 V |
| Materiale camera | PTFE-coated |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14.3 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 16.6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 42.2 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36.3 cm |
| Tipo di spina | Schuko |
| Vedi altri risultati |