Learn More
Berthold Technologies Centro Microplate Luminometer LB 963
Codice prodotto. 31777385 Sfoglia Tutto Berthold Technologies Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Advanced
Aliivibrio fischeri
Research
XS High Sensitivity
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello
31777385 Advanced
31777382 Research
31777356 XS High Sensitivity
31777364 Aliivibrio fischeri
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 31777385 Fornitore Berthold Technologies N. del fornitore 7032515
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Easy-to-use microplate luminometer for glow and flash luminescence assays with low background and negligible crosstalk.
The Centro supports all basic luminescence technologies, including:
  • Flash-type Luminescence
  • Glow-type Luminescence
  • Cellular Luminescence
  • Bioluminescence
  • Chemi-Luminescence
Applications
  • Reporter gene assays
  • Aequorin-based calcium monitoring
  • ATP determination
  • Luminescent Immunoassays (LIA, ILMA)
  • DNA probe assays
  • SNP determination
  • CALUX™ Assays
Specifica
Tipo Luminometer
Tipo di display No Display
Tipo di collegamento USB
Rilevatore Low-noise Photomultiplier Tube in Single Photon Counting Mode
Metodo di rilevamento Luminescence
Limiti di rilevamento <5 amol ATP
Tipo di iniezione JET Injectors
Volume (sistema metrico) di erogazione 10 to 100 μL
Colore Light Gray
Da utilizzare con (applicazione) Luminescence Assays
Tensione 24 VDC
Frequenza 50/60 Hz
Da utilizzare con (apparecchiatura) 96-well Microplates
Altezza (sistema metrico) 287 mm
Larghezza (sistema metrico) 334 mm
Profondità (sistema metrico) 437 mm
Peso (sistema metrico) 21.8 kg
Include Luminometer, Power Brick, Accessory Set, User Manual, LightCompass™ Basic Software
Requisiti di sistema PC with Windows 10 or Newer
Requisiti di stoccaggio 0°C to 40°C
Certificazione/Conformità CE, NRTL
Modello Advanced