Learn More
Berthold Technologies Centro Microplate Luminometer LB 963
Descrizione
The Centro supports all basic luminescence technologies, including:
- Flash-type Luminescence
- Glow-type Luminescence
- Cellular Luminescence
- Bioluminescence
- Chemi-Luminescence
Applications
- Reporter gene assays
- Aequorin-based calcium monitoring
- ATP determination
- Luminescent Immunoassays (LIA, ILMA)
- DNA probe assays
- SNP determination
- CALUX™ Assays
Specifica
Specifica
| Tipo | Luminometer |
| Tipo di display | No Display |
| Tipo di collegamento | USB |
| Rilevatore | Low-noise Photomultiplier Tube in Single Photon Counting Mode |
| Metodo di rilevamento | Luminescence |
| Limiti di rilevamento | <5 amol ATP |
| Tipo di iniezione | JET Injectors |
| Volume (sistema metrico) di erogazione | 10 to 100 μL |
| Colore | Light Gray |
| Da utilizzare con (applicazione) | Luminescence Assays |
| Vedi altri risultati |