missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEP55, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Codice prodotto. 16111213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μL
Dimensione della confezione:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16111213 50 μL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16111213 Fornitore Abnova N. del fornitore H00055165A01.50uL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MSSRSTKDLIKSKWGSKPSNSKSETTLEKLKGEIAHLKASVDEITSGKGKLTDKERHRLLEKIRVLEAEKEKNAYQLTEKDKEIQRLRDQLKARYSTTALLEQLEETTREGERREQVLKALSEEKDVLKQQLSAATSRIAELESKTNTLRLSQTVAPNCFNSSINNIHEMEIQLKDALEKNQQWLVYDQQREVYVKGLLAKIFELEKKTETAAHSLPQQTKKPESEGYLQEEKQKCYNDLLASAKKDLEVERQTITQLSFELSEFRRKYEETQKEVHNLNQLLYSQRRADVQHLEDDRHKTEKIQKLREENDIARGKLEEEKKRSEELLSQVQFLYTSLLKQQEEQTRVALLEQQMQACTLDFENEKLDRQHVQHQLLVILKELRKARNQITQLESLKQLHEFAITEPLVTFQGETENREKVAASPKSPTAALNESLVECPKCNIQYPATEHRDLLVHVEYCSK

Specifica

Antigene CEP55
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Formulazione 50 % glycerol
Gene centrosomal protein 55kDa
N. accesso geni BC008947
Alias gene C10orf3/FLJ10540/URCC6
Simboli geni CEP55
Specie ospite Mouse
Immunogeno CEP55 (AAH08947, 1 a.a. ∼ 464 a.a) full-length recombinant protein with GST tag.
Quantità 50 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55165
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Product Type Antibody
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.