Learn More
CEP57 (Human) Matched Antibody Pair, Polyclonal , Abnova™
Descrizione
Includes
Capture antibody: mouse monoclonal anti-CEP57 (100μg)
Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-CEP57 (50μg)
Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols
Translokin binds basic fibroblast growth factor (FGF2; MIM 134920) and mediates its nuclear translocation and mitogenic activity (Bossard et al., 2003 [PubMed 12717444]).[supplied by OMIM]
Specifica
Specifica
| Antigene | CEP57 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Descrizione | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human CEP57. |
| Stato malattia | Cardiovascular Diseases, Diabetes Mellitus Type 2, Edema |
| Gene | CEP57 |
| Alias gene | KIAA0092/PIG8/TSP57 |
| Simboli geni | CEP57 |
| Quantità | 1 Set |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.