missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CEP57 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15663935
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15663935 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15663935 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA550005

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total CEP57 protein.

Translokin binds basic fibroblast growth factor (FGF2; MIM 134920) and mediates its nuclear translocation and mitogenic activity (Bossard et al., 2003 [PubMed 12717444]).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CEP57
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene CEP57
N. accesso geni Q86XR8
Alias gene 3110002L15Rik; 4921510P06Rik; 4931428M20Rik; AI467480; centrosomal protein 57; centrosomal protein 57kDa; centrosomal protein of 57 kDa; Cep57; FGF2-interacting protein; KIAA0092; mKIAA0092; MVA2; PIG8; proliferation-inducing protein 8; RGD1309884; testis-specific protein 57; Translokin; Tsp57
Simboli geni CEP57
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthesized peptide derived from internal of human CEP57.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9702
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.