Learn More
Cephalexin hydrate, 97+%
Descrizione
Cephalexin is a cephalosporin antibiotic used to study the effect of expression, binding, and inhibition of PBP3 and other penicillin-binding proteins (PBPs) on bacterial cell wall mucopeptide synthesis. Cephalexin disrupts the synthesis of the peptidoglycan layer of bacterial cell walls which is responsible for cell wall structural integrity. Peptidoglycan synthesis is facilitated by transpeptidases known as penicillin-binding proteins (PBPs). PBPs bind to the D-Ala-D-Ala at the end of muropeptides (peptidoglycan precursors) to crosslink the peptidoglycan. Cephalexin antibiotics mimic the D-Ala-D-Ala site, thereby competitively inhibiting PBP crosslinking of peptidoglycan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Cephalexin hydrate is the hydrate of the cephalosporin antibiotic, cephalexin
• Cephalexin is a beta-lactam antibiotic that inhibits bacterial growth and division
• Cephalexin binds to penicillin-binding protein and inhibits cell wall synthesis
Application
• Cephalexin works best on gram-positive microbes
• Useful for immunology research, particularly on antibiotic allergies and cross-reactivity
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cephalexin hydrate |
| Tipo | Cephalexin Hydrate |
| Forma fisica | Powder |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 965503 |
| Indice di Merck | 141974 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in DMSO and Methanol. |
| Peso formulazione | 347.39 (Anhydrous) |
| Percent Purity | ≥97% |
Sicurezza e movimentazione
- Cephalexin hydrate
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contain: Cephalexin hydrate