Learn More
Cephalexin monohydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492079
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492079 1 g -
16430818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16492079 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0200B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Cephalexin (Cefalexin) monohydrate is a potent, orally active new semisynthetic cephalosporin antibiotic with a broad antibacterial spectrum.
Cephalexin (Cefalexin) monohydrate has antibacterial activity against a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria. Cephalexin (Cefalexin) monohydrate targets penicillin-binding proteins (PBPs) to inhibit bacterial cell wall assembly. Cephalexin (Cefalexin) monohydrate is used for the research of pneumonia, strep throat, and bacterial endocarditis, et al.
Specifica
Materiale o nome chimico Cephalexin monohydrate
Forma fisica Solid
CAS 23325-78-2
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H19N3O5S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Cefalexin hydrate Cephacillin hydrate
Informazioni di solubilità DMSO : 6.67 mg/mL (18.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)C1=O)O.O
Molecular Weight (g/mol) 365.4
Peso formulazione 365.4
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only